SBR00045
Gentamicin-Amphotericin B Ready Made Solution
Gentamicin 25mg/mL and Amphotericin B 125µg/mL
Synonim(y):
Gentamicin-Amphotericin B Ready Made Solution
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
aktywność właściwa
Antibacterial and antifungal
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycoplasma
yeast
Tryb działania
cell membrane | interferes
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Inne uwagi
- The Gentamicin-Amphotericin B mixture is composed from Gentamicin 25mg/ml and Amphotericin B 125 µg/mL.
- The working concentrations according to CDC SOP# DSR-052-05 are 100 µg/mL for Gentamicin and 0.5 µg/mL for Amphotericin B.
- 2mL Gentamicin-Amphotericin B stock mixture is sufficient to prepare 500 mL working concentration.
- The product is packed under aseptic conditions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)