This product is soluble in water at 50 mg/mL. Sterile solutions should be stored at 2-8 °C. Long term solution stability of this product has not been determined. However, prepared solution products, such as G1272, have a shelf life of 2 years.
Kluczowe dokumenty
G1264
Gentamicin sulfate salt
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonim(y):
Gentiomycin C
Wybierz wielkość
268,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
268,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Gentamicin sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
Micromonospora purpurea
Poziom jakości
linia produktu
BioReagent
Formularz
powder
siła działania
~600 μg Gentamicin per mg
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
white to off-white
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Klucz InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Antimicrobial spectrum: Includes Gram-negative and Gram-positive bacteria, including strains resistant to tetracycline, chloramphenicol, kanamycin and colistin, particularly strains of Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus and Streptococcus.
Komponenty
Przestroga
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Krzywa zabijania antybiotyków to eksperyment dawka-odpowiedź, w którym komórki ssaków są poddawane rosnącej ilości antybiotyku selekcyjnego.
Protokoły
Cultrex® Basement Membrane Extract (BME) is a soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
3-D Culture Matrix™ Mouse Laminin I may be used as a gel or as a media additive to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.
Cultrex® Basement Membrane Extract (BME) jest rozpuszczalną formą błony podstawnej oczyszczonej z guza Engelbreth-Holm-Swarm (EHS).
-
1. What is the solubility of this antibiotic in water? How many mg of the substance can dissolve in 1 mL of water? 2. After preparing a diluted solution of the antibiotic in water, where should it be stored, and what is the recommended storage duration?
1 answer-
Helpful?
-
-
Where can I find molecular weight of this gentamicin sulfate
1 answer-
The molecular weights of each components are as follows:
Gentamicin C1 = 477.6
Gentamicin C2 = 463.6
Gentamicin C1a = 449.5.Please see the link below to review this product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/352/367/g1264pis.pdfHelpful?