Merck
SAE0216
Sigma-Aldrich
Pepstatyna, rozpuszczalna w wodzie
semisynthetic, >=95% pure
Synonim(y):
GKK pepstatyl, Gly-Lys-Lys-pepstatyl, Inhibitor pepsyny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
powder
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Pepstatyna rozpuszczalna w wodzie jest półsyntetycznym produktem otrzymywanym z mikrobiologicznej Pepstatyny A poprzez dodanie trójpeptydu Gly-Lys-Lys-OH. Pepstatyna rozpuszczalna w wodzie jest nowym produktem, który ma taką samą aktywność hamowania proteaz jak Pepstatyna A, ale o zwiększonej rozpuszczalności w wodzie i w mediach fizjologicznych. Zwiększona rozpuszczalność w wodzie zapewnia nowe możliwości stosowania tego inhibitora w roztworach wodnych. Pepstatyna rozpuszczalna w wodzie została po raz pierwszy opisana przez Austen at al,. Opublikowane Ki dla hamowania aktywności pepsyny jest takie samo jak w przypadku Pepstatyny A. Podczas gdy Pepstatyna A jest tylko słabo rozpuszczalna w wodzie lub PBS, rozpuszczalny w wodzie produkt Pepstatyny jest rozpuszczalny w wodzie i PBS w stężeniu 60 mg/ml .
Zastosowanie
Zarówno Pepstatyna A, jak i rozpuszczalna w wodzie Pepstatyna są silnymi inhibitorami proteaz aspartylowych. Oba zawierają niezwykły aminokwas statynę. Pepstatyna A jest inhibitorem proteaz kwasowych (peptydaz aspartylowych). Tworzy kompleks 1:1 z proteazami takimi jak pepsyna, renina, , katepsyna D , chymozyna bydlęca, i proteaza B (Aspergillus Niger).4 Solubilizowana γ-sekretaza6 i proteaza retrowirusowa7 są również hamowane przez Pepstatynę A.
Cechy i korzyści
  • Takie samo działanie hamujące proteazy jak Pepstatin A
  • Zwiększona rozpuszczalność w wodzie i mediach fizjologicznych
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Marciniszyn et al.
Advances in experimental medicine and biology, 95, 199-210 (1977-01-01)
Pepstatin is a low molecular weight, potent inhibitor specific for acid proteases with a Ki value of about 10(-10)M for pepsin. The chemical structure of pepstatin is essentially a hexapeptide which contains two residues of an unusual amino acid, 4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic
Solid-phase synthesis of a soluble pepstatin derivative suitable for therapeutic use.
B M Austen et al.
Bioscience reports, 2(6), 427-432 (1982-06-01)
K Takahashi et al.
Journal of biochemistry, 80(3), 497-506 (1976-09-01)
Comparative studies have been made on the effects of diazoacetyl-DL-norleucine methyl ester (DAN), 1,2-epoxy-3-(p-nitrophenoxy)propane (EPNP) and pepstatin on acid proteases, including those from Acrocylindrium sp., Aspergillus niger, Aspergillus saitoi, Mucor pusillus, Paecilomyces varioti, Rhizopus chinensis, and Trametes sanguinea, and also
Structures and activities of protease inhibitors of microbial origin.
H Umezawa
Methods in enzymology, 45, 678-695 (1976-01-01)