SAB5702882
Anti-PKC delta Antibody, clone 7I5U6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ALPS3, CVID9, MAY1, PKCD, nPKC-delta
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7I5U6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
78 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PFHGDDEDELFESIRVDTPHYPRWITKESKDILEKLFEREPTKRLGVTGNIKIHPFFKTINWTLLEKRRLEPPFRPKVKSPRDYSNFDQEFLNEKARLSYSDKNLID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKCD(5580)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1