Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2150,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
99D, monoclonal
species reactivity
mouse, chicken, human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Bin1(424228)
human ... BIN1(274)
mouse ... Bin1(30948)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Bin1 w pierwotnych fibroblastach zarodka kurzego (Telfer, J.F., et al. (2005). Cellular Signalling. 17:701-8).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Bin1 w lizacie komórek C2C12 (Wechsler-Reya, R., et al. (1997). Cancer Res. 57:3258-63).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Bin1 w ludzkich i gryzoniowych liniach komórkowych (Wechsler-Reya, R., et al. (1997). Cancer Res. 57:3258-63).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Bin1 w badaniach koimmunoprecypitacji (Sakamuro, D., et al. (1996). Nat. Genet. 14:69-77).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Bin1 w tkankach raka piersi i wątroby (Sakamuro, D., et al. (1996). Nat. Genet. 14:69-77).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Bin1 w lizacie komórek C2C12 (Wechsler-Reya, R. J., et al. (1998). Mol Cell Biol. 18:566-75).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Bin1 w lizacie komórek C2C12 (Wechsler-Reya, R. J., et al. (1998). Mol Cell Biol. 18:566-75).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Bin1 w lizacie komórek C2C12 (Wechsler-Reya, R. J., et al. (1998). Mol Cell Biol. 18:566-75).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Bin1 w komórkach C2C12 (Wechsler-Reya, R. J., et al. (1998). Mol Cell Biol. 18:566-75).
Apoptoza i rak
Apoptoza - Dodatkowe
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Bin1 in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, chicken, human | species reactivity mouse, rat, chicken, human | species reactivity rabbit, mouse, rat, avian, human | species reactivity human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information chicken ... Bin1(424228) | Gene Information chicken ... Bin1(424228) | Gene Information human ... BIN1(274) | Gene Information human ... BIN1(274) |
| clone 99D, monoclonal | clone 2F11, monoclonal | clone 99D, monoclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c