Kluczowe dokumenty
MAB5654
Sigma-Aldrich
Anti-Prox1 Antibody, clone 4G10
clone 4G10, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Homeobox prospero-like protein PROX1
Wybierz wielkość
100 μG
2970,00 zł
2970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lutego 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1128
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lutego 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1128
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken, mouse, rat, human, lizard
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Prox1(19130)
Specyficzność
Prox1. By Western blot the antibody recognizes a ~83 kDa protein in fetal mouse brain lysate.
Immunogen
Recombinant human Prox1 protein.
Zastosowanie
Anti-Prox1 Antibody, clone 4G10 is an antibody against Prox1 for use in WB, IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Western blot: 2 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
83 kDa
Powiązanie
Replaces: MABE488
Postać fizyczna
Format: Purified
Liquid in PBS with 0.1% sodium azide.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Maintain at 2-8degC in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shogo Yoshihara et al.
Cell reports, 35(2), 108971-108971 (2021-04-15)
In schizophrenia (SCZ), neurons in the brain tend to undergo gross morphological changes, but the related molecular mechanism remains largely elusive. Using Kif3b+/- mice as a model with SCZ-like behaviors, we found that a high-betaine diet can significantly alleviate schizophrenic
Julia Holzmann et al.
Developmental neurobiology, 75(12), 1352-1367 (2015-03-20)
Neurogenesis in embryonic sympathetic ganglia involves neuroblasts that resume proliferation following neuronal differentiation. As cell cycle exit is not associated with neuronal differentiation, the identity of proliferating neuroblasts is incompletely understood. Here, we use sympathetic ganglia of chick embryos to
Rebecca S Lescarbeau et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(6), 1332-1343 (2016-05-20)
Glioblastoma (GBM) is the most common malignant primary brain cancer. With a median survival of about a year, new approaches to treating this disease are necessary. To identify signaling molecules regulating GBM progression in a genetically engineered murine model of
Jennifer Yejean Kim et al.
Frontiers in neuroscience, 16, 816174-816174 (2022-04-12)
Alzheimer's disease (AD) is the most common condition in patients with dementia and affects a large population worldwide. The incidence of AD is expected to increase in future owing to the rapid expansion of the aged population globally. Researchers have
Thuzar Thein et al.
Development (Cambridge, England), 143(21), 3994-4002 (2016-11-03)
Fibroblast growth factor (FGF) signaling is an essential regulator of lens epithelial cell proliferation and survival, as well as lens fiber cell differentiation. However, the identities of these FGF factors, their source tissue and the genes that regulate their synthesis