Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702783
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw chromograninie A, klon 2N5Q4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CGA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2N5Q4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MRSAAVLALLLCAGQVTALPVNSPMNKGDTEVMKCIVEVISDTLSKPSPMPVSQECFETLRGDERILSILRHQNLLKELQDLALQGAKERAHQQKKHSGF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHGA(1113)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny neuroendokrynnych białek wydzielniczych chromogranin/sekretogranin. Występuje w pęcherzykach wydzielniczych neuronów i komórek endokrynnych. Produkt tego genu jest prekursorem trzech biologicznie aktywnych peptydów: wazostatyny, pankreastatyny i parastatyny. Peptydy te działają jako autokrynne lub parakrynne negatywne modulatory układu neuroendokrynnego. Dwa inne peptydy, katestatyna i chromofungina, mają odpowiednio aktywność przeciwdrobnoustrojową i przeciwgrzybiczą. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2014].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiej chromograniny A (P10645).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)