Przejdź do
F5273
Monoklonalne przeciwciało przeciwkołańcuchom lekkim Kappa i Lambda szczura- FITC
clone RT-39/RL-6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Rat Kappa & Lambda Light Chains
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
RT-39/RL-6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 25 kDa
storage condition
protect from light
technique(s)
dot immunobinding: 1:40, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
isotype
IgG1/IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Mixture from hybridomas RT-39 and RL-6, secreting monoclonal antibodies against rat κ and λ light chains, respectively.
The product is a mixture derived from hybridomas RT-39 and RL-6, secreting monoclonal antibodies against rat κ and λ light chains, respectively.
The product recognizes epitopes located on the rat κ and λ light chains on the various rat immunoglobulin classes and subclasses. The epitope recognized on the κ light chains is shared by both the 1a and 1b allotypes of this molecule. The antibody detects the κ and λ light chains derived from normal serum immunoglobulins or from myeloma proteins. Weak cross-reaction is observed with guinea pig immunoglobulins but not with human, bovine, cat, chicken, dog, goat, horse, mouse, pig, rabbit or sheep immunoglobulins.
Application
Monoklonalne przeciwciało Anti-Rat Kappa & Lambda Light Chains-FITC produkowane u myszy zostało użyte w:
  • fluorescencyjny punktowy test immunologiczny (FDIBA)
  • immunocytochemii
  • immunohistochemii
  • cytometria przepływowa
Biochem/physiol Actions
FITC Monoclonal Anti-Rat kappa and lambda Light Chains może służyć jako podstawowe narzędzie w lokalizacji łańcuchów lekkich na szczurzych immunoglobulinach.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 8,0, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R9010F5016F0767
form
buffered aqueous solution
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
isotype
IgG1/IgG2a
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
isotype
IgG2a
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)