Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700234
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PIK3CAprodukowane u królika
Synonim(y):
CLOVE, CWS5, MCAP, MCM, MCMTC, PI3K, PI3K-alfa, PIK3CA
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
124
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.81 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIK3CA(5290)
Opis ogólny
3-kinaza fosfatydyloinozytolu składa się z podjednostki regulatorowej 85 kDa i podjednostki katalitycznej 110 kDa. Białko kodowane przez ten gen reprezentuje podjednostkę katalityczną, która wykorzystuje ATP do fosforylacji PtdIns, PtdIns4P i PtdIns(4,5)P2. Stwierdzono, że gen ten jest onkogenny i ma związek z rakiem szyjki macicy. Pseudogen tego genu został zdefiniowany na chromosomie 22.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiego PIK3CA
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)