Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
SAB5700016
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PARP1produkowane u królików
Synonim(y):
ADPRT, ADPRT 1, ADPRT1, ARTD1, PARP, PARP-1, PARP1, PPOL, Rozszczepiony PARP, pADPRT-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
113
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.78 mg/ml
metody
ChIP: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARP1(142)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym związany z chromatyną, poli(ADP-rybozylotransferazę), który modyfikuje różne białka jądrowe poprzez poli(ADP-rybozylotransferazę). Modyfikacja ta jest zależna od DNA i jest zaangażowana w regulację różnych ważnych procesów komórkowych, takich jak różnicowanie, proliferacja i transformacja nowotworowa, a także w regulację zdarzeń molekularnych związanych z odzyskiwaniem komórki po uszkodzeniu DNA. Ponadto enzym ten może być miejscem mutacji w niedokrwistości Fanconiego i może uczestniczyć w patofizjologii cukrzycy typu I.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 81-390 ludzkiego PARP1 (NP_001609.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)