Merck
HPA015739
Sigma-Aldrich
Anti-GP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2 precursor, Anti-Pancreatic zymogen granule membrane protein GP-2, Anti-ZAP75
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
TVEDKCEKACRPEEECLALNSTWGCFCRQDLNSSDVHSLQPQLDCGPREIKVKVDKCLLGGLGLGEEVIAYLRDPNCSSILQTEERNWVSVTSPVQASACRNILERNQTHAIYK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP2(2813)
Immunogen
Pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Główna glikoproteina GP2 błony ziarnistości wydzielniczych trzustki jest białkiem kodowanym przez gen GP2 u ludzi. Znajduje się na wierzchołkowej powierzchni komórek mikrofałdy (M) jelitowej i ulega ekspresji na komórkach istotnych dla odpowiedzi immunologicznej błony śluzowej. Działa jako immunomodulator i jest regulowany w górę na aktywowanych ludzkich limfocytach T po ekspresji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72224
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefanie Derer et al.
Inflammatory bowel diseases, 26(12), 1856-1868 (2020-04-19)
Adherent-invasive Escherichia coli have been suggested to play a pivotal role within the pathophysiology of inflammatory bowel disease (IBD). Autoantibodies against distinct splicing variants of glycoprotein 2 (GP2), an intestinal receptor of the bacterial adhesin FimH, frequently occur in IBD
Polychronis Pavlidis et al.
Clinical & developmental immunology, 2012, 640835-640835 (2012-11-03)
Why zymogen glycoprotein 2 (GP2), the Crohn's disease (CD)-specific pancreatic autoantigen, is the major target of humoral autoimmunity in inflammatory bowel diseases (IBD) is uknown. Recent evidence demonstrates that GP2 is also present on the apical surface of microfold (M)
Vanessa Fétaud-Lapierre et al.
Journal of proteomics, 85, 12-27 (2013-04-30)
Acute pancreatitis is an inflammatory disease of the pancreas, which varies greatly in course and severity. Severe forms are associated with serious local and/or systemic complications, and eventually death. The pathobiology of acute pancreatitis is complex. Animal models have been
Lael Werner et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 189(6), 2774-2783 (2012-08-15)
Pancreatic autoantibodies are Crohn disease-specific serologic markers. The function and immunological role of their recently identified autoantigen, glycoprotein 2 (GP2), are unknown. We therefore investigated the impact of GP2 on modulation of innate and adaptive immune responses to evaluate its