SAB5702340
Anti-Thyroglobulin Antibody, clone 3I10H1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AITD3, TGN
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3I10H1, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.70 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
STLSFYQRRRFSPDDSAGASALLRSGPYMPQCDAFGSWEPVQCHAGTGHCWCVDEKGGFIPGSLTARSLQIPQCPTTCEKSRTSGLLSSWKQARSQENPSP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TG(7038)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1