Kluczowe dokumenty
SAB4503021
Sigma-Aldrich
Anti-p53 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, TP53, tumor protein p53
Wybierz wielkość
100 μG
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Opis ogólny
Gen TP53 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17p13.1.
Przeciwciało anty-p53 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka p53.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego p53.
Zakres immunogenu: 344-393
Działania biochem./fizjol.
Gen TP53 bierze udział w regulacji cyklu komórkowego, starzenia się i apoptozy po aktywacji onkogenu, stresie i uszkodzeniu DNA. Dlatego gen ten ma inicjującą aktywność przeciwnowotworową i zapobiega progresji nowotworu. Wiadomo, że mutacja w TP53 jest główną przyczyną prawie połowy wszystkich nowotworów złośliwych u ludzi. Rak piersi jest jednym z takich stanów, w których rozwój choroby jest poważny z powodu mutacji w genie TP53.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monika Vishnoi et al.
Cancer research, 78(18), 5349-5362 (2018-07-22)
Systemic metastasis is the major cause of death from melanoma, the most lethal form of skin cancer. Although most patients with melanoma exhibit a substantial gap between onset of primary and metastatic tumors, signaling mechanisms implicated in the period of
Wip1 phosphatase: between p53 and MAPK kinases pathways
Goloudina, AR
Oncotarget, 7(21), 31563?31571-31563?31571 (2016)
Cooperation of Nutlin-3a and a Wip1 inhibitor to induce p53 activity
Sriraman A
Oncotarget, 7(22), 31623?31638-31623?31638 (2016)
Reprogramming pancreatic stellate cells via p53 activation: A putative target for pancreatic cancer therapy
Ridinger MS
PLoS ONE, 12(12), 1-22 (2017)
TP53 mutations and protein immunopositivity may predict for poor outcome but also for trastuzumab benefit in patients with early breast cancer treated in the adjuvant setting
Fountzilas
Oncotarget, 7(22), 32731?3275-32731?3275 (2016)
Produkty
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
p53 reguluje ekspresję genów, kontrolę cyklu komórkowego i działa jako supresor nowotworów. Inaktywacja p53 jest ściśle związana z rozwojem raka.