Kluczowe dokumenty
SAB5702211
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw receptorowi progesteronu, klon 4Y4H5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
NR3C3, PR, PGR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4Y4H5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
120 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AAAGGVALVPKEDSRFSAPRVALVEQDAPMAPGRSPLATTVMDFIHVPILPLNHALLAARTRQLLEDESYD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Opis ogólny
Ten gen koduje członka nadrodziny receptorów steroidowych. Kodowane białko pośredniczy w fizjologicznym działaniu progesteronu, który odgrywa kluczową rolę w procesach rozrodczych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ciąży. Gen ten wykorzystuje dwa różne promotory i miejsca startu translacji w pierwszym eksonie do produkcji kilku wariantów transkryptu, zarówno kodujących białko, jak i niekodujących białka. Dwie z izoform (A i B) są identyczne z wyjątkiem dodatkowych 165 aminokwasów znajdujących się w N-końcu izoformy B i pośredniczą w swoich własnych genach odpowiedzi i efektach fizjologicznych z niewielkim nakładaniem się. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2015].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 260-330 ludzkiego receptora progesteronu (NP_000917.3).
Zastosowanie
WB, IHC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)