Kluczowe dokumenty
M8770
Anti-Mouse IgG1 (heavy chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anty-Mouse Igg1, Przeciwciało drugorzędowe specyficzne dla łańcucha ciężkiego - przeciwciało anty-Mouse IgG1 (specyficzne dla łańcucha ciężkiego) produkowane u kozy, Przeciwciało wtórne specyficzne dla łańcucha ciężkiego
Wybierz wielkość
1800,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1800,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
metody
Ouchterlony double diffusion: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)