Kluczowe dokumenty
SAB5702202
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MNX1/HB9/HLXB9, klon 9P1B7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HB9, HLXB9, HOXHB9, SCRA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9P1B7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.30 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SQQLLELEHQFKLNKYLSRPKRFEVATSLMLTETQVKIWFQNRRMKWKRSKKAKEQAAQEAEKQKGGGGGAGKGGAEEPGAEELLGPPAPGDKGSGRRLRD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MNX1(3110)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko jądrowe, które zawiera domenę homeobox i jest czynnikiem transkrypcyjnym. Mutacje w tym genie powodują zespół Currarino, autosomiczną dominującą wadę wrodzoną. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 250-350 ludzkiej MNX1/HB9/HLXB9 (P50219).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)