Kluczowe dokumenty
SAB4502906
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptophysin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
major synaptic vesicle protein p38, synaptophysin
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1317
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1317
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYP(6855)
Opis ogólny
Synaptophysin (SYP) is an integral membrane protein of synaptic vesicles. It is expressed in cortical synaptic terminals, during neurogenesis. The gene is located on human chromosome Xp11.23.
Synaptophysin is an integral membrane glycoprotein that is localized in presynaptic vesicles of nerve cells. This protein may regulate exocytosis and the formation of synaptic vesicles . Synaptophysin is encoded by the SYP gene and genetic alterations in SYP can lead to mental retardation . Anti-synaptophysin antibody specifically detects endogenous levels of total synaptophysin protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Synaptophysin.
Immunogen Range: 101-150
Zastosowanie
Anti-Synaptophysin antibody produced in rabbit has been used in:
  • immunocytochemistry
  • western blotting
  • immunohistochemistry
Anti-synaptophysin antibody is suitable for use in immunohistochemistry and western blot.
Działania biochem./fizjol.
Synaptophysin (SYP) modulates neurotransmitter release and synaptic plasticity. It maintains biogenesis and recycling of synaptic vesicles. SYP functions as a marker for neuroendocrine tumors. It is used as a potent marker for neuroendocrine prostate cancer (NEPC). Mutations in this gene is associated with X-linked intellectual disability.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synaptophysin expression on circulating tumor cells in patients with castration resistant prostate cancer undergoing treatment with abiraterone acetate or enzalutamide
Pal SK, et al.
Urologic Oncology, 36(4), 162-e1-162-e1 (2018)
X-linked intellectual disability-associated mutations in synaptophysin disrupt synaptobrevin II retrieval
Gordon SL and Cousin MA
The Journal of Neuroscience, 33(34), 13695-13700 (2013)
Sarah Plum et al.
Cells, 9(12) (2020-12-06)
The pathological hallmark of Parkinson's disease (PD) is the loss of neuromelanin-containing dopaminergic neurons within the substantia nigra pars compacta (SNpc). Additionally, numerous studies indicate an altered synaptic function during disease progression. To gain new insights into the molecular processes
Single cell transcriptome analysis of mouse carotid body glomus cells
Zhou T, et al.
The Journal of Physiology, 594(15), 4225-4251 (2016)
Yaoming Wang et al.
Nature medicine, 22(9), 1050-1055 (2016-08-23)
Activated protein C (APC) is a blood protease with anticoagulant activity and cell-signaling activities mediated by the activation of protease-activated receptor 1 (F2R, also known as PAR1) and F2RL1 (also known as PAR3) via noncanonical cleavage. Recombinant variants of APC