Kluczowe dokumenty
SAB5701857
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Smad5-S463/S465
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.34 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer463/pSer465)
informacje o genach
human ... SMAD5(4090)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zaangażowane w szlak sygnałowy transformującego czynnika wzrostu beta, który powoduje zahamowanie proliferacji hematopoetycznych komórek progenitorowych. Kodowane białko jest aktywowane przez kinazę receptora białek morfogenetycznych kości typu 1 i może być zaangażowane w raka. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, luty 2014].
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S463/S465 ludzkiego Smad5
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)