Kluczowe dokumenty
SAB4502986
Sigma-Aldrich
Anti-C1QB, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Complement C1q subcomponent subunit B
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C1QB(713)
Opis ogólny
Gen C1QB (łańcuch B dopełniacza C1q) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p36.12 i koduje podkomponent białka C1q, który jest częścią kompleksu C1 szlaku klasycznego. Kodowane białko ulega ekspresji głównie w neuronach i glejach. Jest zlokalizowane w rosnących synapsach. Kodowane białko jest heksameryczną cząsteczką składającą się z trzech różnych typów 18 łańcuchów polipeptydowych.
Przeciwciało anty-C1QB wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka C1QB.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego C1QB.
Zakres immunogenu: 161-210
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez gen C1QB (łańcuch B dopełniacza C1q) bierze udział w tworzeniu synaps i zapewnia neuroprotekcję w ośrodkowym układzie nerwowym. W odpowiedzi na szereg ligandów immunologicznych i nieimmunologicznych, białko C1q aktywuje proteazy C1r i C1s w celu uruchomienia klasycznego szlaku dopełniacza. Białko C1q jest uważane za główny składnik humoralnej wrodzonej obrony immunologicznej. C1q przeprowadza opsonofagocytozę, zapalenie i cytolizę w celu wyeliminowania patogennych mikroorganizmów i szkodliwych komórek apoptotycznych. Mutacje w genie powodują toczeń rumieniowaty układowy. Wariacje w genie są również powiązane ze schizofrenią reumatoidalną, zapaleniem stawów, polineuropatią amyloidotyczną, przerzutami raka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association of C1QB gene polymorphism with schizophrenia in Armenian population
Zakharyan R
BMC Medical Genetics (2011)
Variation in complement protein C1q is not a major contributor to cognitive impairment in Parkinson?s disease
Sophia Carbutt
Neuroscience Letters, 594, 66?69-66?69 (2015)
Expression of recombinant human complement C1q allows identification of the C1r/C1s-binding sites
Isabelle Bally
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(21), 8650?8655-8650?8655 (2013)