Kluczowe dokumenty
SAB5701852
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GATA3-S308
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer308)
informacje o genach
human ... GATA3(2625)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny czynników transkrypcyjnych GATA. Białko to zawiera dwa palce cynkowe typu GATA i jest ważnym regulatorem rozwoju limfocytów T oraz odgrywa istotną rolę w biologii komórek śródbłonka. Defekty tego genu są przyczyną niedoczynności przytarczyc z głuchotą czuciowo-nerwową i dysplazją nerek. [dostarczone przez RefSeq, listopad 2009].
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym S308 ludzkiego GATA3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)