Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB4504476
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-mTOR (pSer2448) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1553
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1553
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 288 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer2448)
informacje o genach
human ... MTOR(2475)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mechanistic/mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine/threonine kinase. It is a member of the phosphatidylinositide 3-kinases (PI 3-kinases or PI3Ks) family. It is mapped to human chromosome 1p36.22.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human mTOR around the phosphorylation site of Ser2448.
Immunogen Range: 2415-2464
Zastosowanie
Anti-phospho-mTOR (pSer2448) antibody has been used in western blotting.
Działania biochem./fizjol.
The mechanistic/mammalian target of rapamycin (mTOR) controls protein translation, cell growth, survival, invasion and metabolism. It acts as an intracellular signalling regulator, which links the extracellular events to the intracellular process. mTOR also acts on the protein synthesis machinery.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Yuan et al.
International journal of molecular medicine, 41(4), 2086-2098 (2018-01-19)
Presbycusis is the most common sensory impairment associated with aging; however, the underlying molecular mechanism remains unclear. Autophagy has been demonstrated to serve a key role in diverse diseases; however, no studies have examined its function in central presbycusis. The
Impaired Cellular Energy Metabolism Contributes to Duck-Enteritis-Virus-Induced Autophagy via the AMPK-TSC2-MTOR Signaling Pathway
Yin H, et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 7(8), 423-423 (2017)
Cap-independent translation ensures mTOR expression and function upon protein synthesis inhibition
Marques-Ramos A, et al.
RNA, rna-063040 (2017)
Yulin Zhao et al.
Aging, 13(18), 22459-22473 (2021-09-24)
Emerging studies have revealed that non-coding RNAs contribute to regulating intervertebral disc degeneration (IVDD). Here, we intended to probe into the function of miR-19b-3p in IVDD evolvement. The miR-19b-3p level in the intervertebral disc (IVD) tissues of IVDD patients and
Autophagy regulates the degeneration of the auditory cortex through the AMPK-mTOR-ULK1 signaling pathway
Yuan J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(4), 2086-2098 (2018)