Kluczowe dokumenty
SAB5701683
Sigma-Aldrich
Anty-CD74
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.73 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD74(972)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen wiąże się z głównym kompleksem zgodności tkankowej (MHC) klasy II i jest ważnym chaperonem, który reguluje prezentację antygenu w odpowiedzi immunologicznej. Służy również jako receptor na powierzchni komórki dla cytokiny czynnika hamującego migrację makrofagów (MIF), który po związaniu z kodowanym białkiem inicjuje szlaki przeżycia i proliferację komórek. Białko to oddziałuje również z białkiem prekursorowym amyloidu (APP) i hamuje produkcję amyloidu beta (Abeta). Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD74
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)