Merck
05-717
Przeciwciało przeciwko receptorowi adenozyny A2a, klon 7F6-G5-A2
clone 7F6-G5-A2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
receptor adenozyny A2, receptor adenozyny A2a, podtyp receptora adenozyny A2a
Wybierz wielkość
05-717
2290,00 zł
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7F6-G5-A2, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
54
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7F6-G5-A2, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, dog, canine, rabbit, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ADORA2A(135)
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB4500429SAB4500422SAB4500548
species reactivity
mouse, rat, dog, canine, rabbit, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
7F6-G5-A2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P29274
UniProt accession no.
P29275
UniProt accession no.
P29274
UniProt accession no.
P08913
Gene Information
human ... ADORA2A(135)
Gene Information
human ... ADORA2B(136)
Gene Information
human ... ADORA2A(135)
Gene Information
human ... ADRA2A(150)
General description
Receptory adenozynowe, klasa purynergicznych receptorów sprzężonych z białkiem G z adenozyną jako endogennym ligandem, pośredniczą w kilku procesach fizjologicznych specyficznych dla podtypu receptora, które obejmują częstość akcji serca, napięcie mięśni gładkich, agregację płytek krwi, stan zapalny, wzrost i śmierć komórek oraz neurotransmisję. W aktywności receptora adenozyny A2A pośredniczą białka G, które aktywują cyklazę adenylową. Receptor ten występuje obficie w zwojach podstawy mózgu, naczyniach krwionośnych i płytkach krwi i jest głównym celem działania kofeiny. Receptor adenozynowy A2A-R przyczynia się do przeżycia motoneuronów poprzez transaktywację receptora kinazy tyrozynowej TrkB i może sugerować nową strategię wykorzystania tego mechanizmu w chorobach neurodegeneracyjnych.
~43 kDa
Immunogen
Znakowany 6His ludzki rekombinowany receptor A2A o pełnej długości. Epitop mapowany na SQPLPGER w trzeciej pętli wewnątrzkomórkowej. Klon 7F6-G5-A2.
Application
Immunohistochemia: 1 μg/ml poprzedniej partii wykryło receptor adenozynowy A2A w utrwalonych paraformaldehydem skrawkach prążkowia mózgu myszy. Nie wykryto u myszy z nokautem receptora adenozyny A2A.
Analiza FACS: Poprzednie partie tego przeciwciała zostały zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania receptora adenozyny A2A w transfekowanych komórkach HEK293 (Koshiba, M., 1999).
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Metabolizm neurofilamentów i neuronów
Markery neuronalne i glejowe
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało przeciwko receptorowi adenozyny A2a, klon 7F6-G5-A2 jest przeciwciałem przeciwko receptorowi adenozyny A2a klon 7F6-G5-A2 do stosowania w FC, IH i WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje receptor adenozyny A2A, Mr 43 kDa.
Zgłoszono również reaktywność krzyżową ze świnką morską.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2ak w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa
Routinely evaluated by immunohistochemistry.
Western Blot Analysis:
A 1:1000–1:5000 dilution of this lot of antibody detected Adenosine Receptor A2A in HEK293 cells expressing canine A1/A2A receptor chimeras (Rosin, D.L., 1998).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Forebrain adenosine A2A receptors contribute to L-3,4-dihydroxyphenylalanine-induced dyskinesia in hemiparkinsonian mice.
Xiao, D; Bastia, E; Xu, YH; Benn, CL; Cha, JH; Peterson, TS; Chen, JF; Schwarzschild, MA
The Journal of Neuroscience null
Vânia L Batalha et al.
Scientific reports, 6, 31493-31493 (2016-08-12)
Caffeine is associated with procognitive effects in humans by counteracting overactivation of the adenosine A2A receptor (A2AR), which is upregulated in the human forebrain of aged and Alzheimer's disease (AD) patients. We have previously shown that an anti-A2AR therapy reverts
Immunohistochemical localization of adenosine A2A receptors in the rat central nervous system
Rosin, D. L., et al
The Journal of Comparative Neurology, 401, 163-186 (1998)
Pierre Trifilieff et al.
BioTechniques, 51(2), 111-118 (2011-08-03)
The existence of G protein-coupled receptor (GPCR) dimers and/or oligomers has been demonstrated in heterologous systems using a variety of biochemical and biophysical assays. While these interactions are the subject of intense research because of their potential role in modulating
Ultrastructural localization of adenosine A2A receptors suggests multiple cellular sites for modulation of GABAergic neurons in rat striatum.
Hettinger, B D, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 431, 331-346 (2001)