Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700967
Sigma-Aldrich
Anty-GM130
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.3 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOLGA2(2801)
Opis ogólny
Aparat Golgiego, który uczestniczy w glikozylacji i transporcie białek i lipidów w szlaku wydzielniczym, składa się z szeregu ułożonych w stos cisternae (spłaszczonych woreczków błonowych). Uważa się, że interakcje między Golgim a mikrotubulami są ważne dla reorganizacji Golgiego po jego fragmentacji podczas mitozy. Gen ten koduje jeden z golginów, rodziny białek zlokalizowanych w Golgim. Postuluje się, że to kodowane białko odgrywa rolę w układaniu cystern Golgiego i transporcie pęcherzykowym. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale pełna długość tych wariantów nie została określona. [dostarczone przez RefSeq, luty 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego GM130
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)