Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 738,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116134
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for ≥1,000 tests (150 ml substrate solution)
storage temp.
2-8°C
Application
AEC Staining Kit has been used as a substrate
- for developing the extravidin peroxidase antibody in cell-seeded matrice sections using histology and immunohistochemistry methods
- for streptavidin-horseradish peroxidase in peripheral blood mononuclear cells in ex vivo enzyme-linked immunospot (ELISPOT) assay
- for mouse IgG biotinylated secondary antibody in immunohistostaining of epididymal fat pads
Packaging
Kit contains 3 mL of concentrated acetate buffer, 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC) chromogen and hydrogen peroxide in a dropper bottle for easy dispensing. Directions for use with each application are included.
Disclaimer
Stable at least one year at 2-8 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| usage sufficient for ≥1,000 tests (150 ml substrate solution) | usage - | usage - | usage - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?