Kluczowe dokumenty
SAB5700840
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-BAXwytwarzane u królika
Synonim(y):
BAX, BCL2L4
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
12
15
18
19
21
24 kDa
4
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
2.53 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAX(581)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek BCL2. Członkowie rodziny BCL2 tworzą hetero- lub homodimery i działają jako regulatory anty- lub proapoptotyczne, które są zaangażowane w wiele różnych aktywności komórkowych. Białko to tworzy heterodimer z BCL2 i działa jako aktywator apoptozy. Według doniesień, białko to oddziałuje z mitochondrialnym kanałem anionowym zależnym od napięcia (VDAC) i zwiększa jego otwarcie, co prowadzi do utraty potencjału błonowego i uwolnienia cytochromu c. Ekspresja tego genu jest regulowana przez supresor nowotworu P53 i wykazano, że jest on zaangażowany w apoptozę, w której pośredniczy P53. Dla tego genu odnotowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które kodują różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-100 ludzkiego BAX (NP_620116.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)