Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700118
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-BAXwytwarzane u królika
Synonim(y):
BAX, BCL2L4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
12
15
18
19
21
24
4
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.51 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAX(581)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek BCL2. Członkowie rodziny BCL2 tworzą hetero- lub homodimery i działają jako regulatory anty- lub proapoptotyczne, które są zaangażowane w wiele różnych aktywności komórkowych. Białko to tworzy heterodimer z BCL2 i działa jako aktywator apoptozy. Według doniesień, białko to oddziałuje z mitochondrialnym kanałem anionowym zależnym od napięcia (VDAC) i zwiększa jego otwarcie, co prowadzi do utraty potencjału błonowego i uwolnienia cytochromu c. Ekspresja tego genu jest regulowana przez supresor nowotworu P53 i wykazano, że jest on zaangażowany w apoptozę, w której pośredniczy P53. Dla tego genu odnotowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które kodują różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiego BAX
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)