Kluczowe dokumenty
SAB3500343
Sigma-Aldrich
Anti-Bax antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Bax
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAX(581)
Opis ogólny
BCL2 associated X, regulator apoptozy (BAX) jest białkiem proapoptotycznym z rodziny białek chłoniaka B-komórkowego 2 (BCL2). Kodujący je gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19q13.33.
Immunogen
Przeciwciało Bax zostało podniesione przeciwko peptydowi odpowiadającemu 16 aminokwasom w pobliżu końca aminowego ludzkiego Bax.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Bax wyprodukowane u królika zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
BCL2 związany z X, regulator apoptozy (BAX) tworzy heterodimer z chłoniakiem B-komórkowym 2 (BCL2) i działa jako aktywator apoptozy. BAX oddziałuje i zwiększa otwarcie mitochondrialnego kanału anionowego zależnego od napięcia (VDAC), co prowadzi do utraty potencjału błony mitochondrialnej i uwolnienia cytochromu c. Ekspresja genu BAX jest regulowana przez supresor nowotworu p53 i wykazano, że BAX bierze udział w apoptozie, w której pośredniczy p53.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500343.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wnt signal transduction pathway and apoptosis: a review
Nives Pecina-Slaus
Cancer Cell International (2010)
HspB8 mediates neuroprotection against OGD/R in N2A cells through the phosphoinositide 3-kinase/Akt pathway
Zhiping Hu
Brain Research (2016)
Bcl-2 family proteins and cancer
K W Yip
Oncogene (2008)
Jiajun Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(6), 435-435 (2022-05-25)
Unveiling the mechanism of miR-122-5p in the mediation of forkhead box O3 (FOXO3) in regards to cochlear hair cell damage provides an effective solution for the treatment of ear hearing disorders. An oxidative stress model using a mouse cochlear hair
Voltage-Dependent Anion Channel 1(VDAC1) Participates the Apoptosis of the Mitochondrial Dysfunction in Desminopathy
Huanyin Li
PLoS ONE (2016)