Kluczowe dokumenty
SAB4502546
Sigma-Aldrich
Anti-BAX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Apoptosis regulator BAX, BAX, BCL2L4, Bcl-2-like protein 4, Bcl2-L-4
Wybierz wielkość
100 μG
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAX(581)
Opis ogólny
Anti-BAX antibody detects endogenous levels of total BAX protein.
The BAX (BCL2 (B-cell lymphoma 2) associated X, apoptosis regulator) gene is mapped to human chromosome 19q13.33. It codes for α-helical globular protein. The protein contains eight amphipathic helices around a hydrophobic helix. Bax is known to be mostly localized in the cytoplasm.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Bax.
Immunogen Range: 133-182
Zastosowanie
Anti-BAX, C-Terminal antibody produced in rabbit has been used in western blotting analysis.
Działania biochem./fizjol.
BAX (BCL2 (B-cell lymphoma 2) associated X, apoptosis regulator) is predominantly associated with cellular homeostasis, cell cycle and pathogenesis of cell death particularly in cancer cells. In response to an apoptotic stimulus, Bax brings about mitochondrial dysfunction and apoptosis. Oligomerization of bax promotes mitochondrial outer membrane permeabilization.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression and Prognostic Significance of EP300, TP53 and BAX in Clear Cell Renal Cell Carcinoma.
Godlewski J
Anticancer Research, 37(6), 2927-2937 (2017)
Wnt signal transduction pathway and apoptosis: a review.
Pecina-Slaus N
Cancer Cell International, 10:22, 1-5 (2010)
Guo-Liang Zhang et al.
Toxicology and applied pharmacology, 317, 33-40 (2017-01-17)
Zearalenone (ZEA) is an estrogenic mycotoxin mainly produced as a secondary metabolite by numerous species of Fusarium. Previous work showed that ZEA had a negative impact on domestic animals with regard to reproduction. The adverse effects and the mechanisms of
Pro-apoptotic cBid and Bax exhibit distinct membrane remodeling activities: An AFM study.
Unsay JD
Biochimica et Biophysica Acta, 1859(1), 17-27 (2017)
An Autoinhibited Dimeric Form of BAX Regulates the BAX Activation Pathway.
Garner TP
Molecular Cell, 63(3), 485-497 (2016)