Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700729
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SOD2produkowane u królików
Synonim(y):
IPO-B, IPOB, MNSOD, MVCD6, Mn-SOD, SOD2
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
18
19
20
24
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
2.54 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOD2(6648)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny dysmutaz ponadtlenkowych żelaza i manganu. Koduje białko mitochondrialne, które tworzy homotetramer i wiąże jeden jon manganu na podjednostkę. Białko to wiąże się z nadtlenkowymi produktami ubocznymi fosforylacji oksydacyjnej i przekształca je w nadtlenek wodoru i tlen dwuatomowy. Mutacje w tym genie są związane z kardiomiopatią idiopatyczną (IDC), przedwczesnym starzeniem się, sporadyczną chorobą neuronów ruchowych i rakiem. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Pokrewny pseudogen został zidentyfikowany na chromosomie 1.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 25-222 ludzkiego SOD2 (NP_000627.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)