Kluczowe dokumenty
SAB3700852
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
Wybierz wielkość
2 MG
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
1290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rabbit
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) zawiera dwa identyczne łańcuchy ciężkie i dwa identyczne łańcuchy lekkie o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Wiązania dwusiarczkowe są zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajdują się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Fragment Fc zawiera domeny CH2 i CH3 cząsteczki przeciwciała. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Biernie uodparnia niemowlęta.
Immunoglobulina G (IgG) zawiera dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniami dwusiarczkowymi. Jest ona podzielona na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Fragment Fc zawiera domeny CH2 i CH3 cząsteczki przeciwciała. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem króliczych IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko przeciwciałom przeciw peroksydazie, przeciwciałom przeciw surowicy koziej, króliczej IgG, króliczej IgG F(c) i surowicy króliczej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko króliczej IgG F(ab')2
Immunogen
Królicze IgG F(c) fragment
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yo Han Jang et al.
PloS one, 8(10), e75043-e75043 (2013-10-08)
Live attenuated vaccine (LAV), mimicking natural infection, provides an excellent protection against microbial infection. The development of LAV, however, still remains highly empirical and the rational design of clinically useful LAV is scarcely available. Apoptosis and caspase activation are general
Maria N Balatskaya et al.
Membranes, 11(3) (2021-04-04)
The membrane of platelets contains at least one uncharacterized glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored protein according to the literature. Moreover, there is not enough knowledge on the receptor of low-density lipoproteins (LDL) mediating rapid Ca2+ signaling in platelets. Coincidentally, expression of a GPI-anchored
Paola Orlandi et al.
Biochemical pharmacology, 219, 115952-115952 (2023-12-01)
The aim of our study is to investigate in vitro and in vivo MC4R as a novel target in melanoma using the selective antagonist ML00253764 (ML) alone and in combination with vemurafenib, a B-rafV600E inhibitor. The human melanoma B-raf mutated
Yan Ding et al.
Oncology letters, 15(6), 9339-9346 (2018-05-29)
The present study examined whether bufalin could induce human esophageal carcinoma ECA109 cells apoptosis via inhibiting the activation of mechanistic target of rapamycin (mTOR)/p70 S6 kinase (p70S6K) pathway is discussed in this article. The present study used the esophageal squamous
Ye Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(1), 475-482 (2019-07-02)
MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNAs that serve pivotal roles in human diseases. Several miRNAs, such as miR-485-3p, have been identified as potential biomarkers for predicting overall survival of patients with glioblastoma (GBM). However, the underlying mechanism of miRNAs in