Kluczowe dokumenty
SAB5700596
Sigma-Aldrich
Rekombinowane białko nukleokapsydu 2019-nCoV ze znacznikiem His
Synonim(y):
Białko N, Białko nukleokapsydu, Nukleoproteina
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
>95% (HPLC)
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
49.4 kDa
zanieczyszczenia
<1.0 EU/μg protein (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
SARS virus ... N(43740575)
Opis ogólny
Rekombinowane białko nukleokapsydu SARS-COV-2(2019-nCoV) jest wytwarzane przez system ekspresji E. coli. Białko docelowe jest wyrażane z sekwencją (Met1-Ala419) nukleokapsydu SARS-COV-2(2019-nCoV) (przystąpienie # QHD43423.2) połączoną ze znacznikiem 6XHis na N-końcu.
Działania biochem./fizjol.
Mierzone przez zdolność wiązania w funkcjonalnym teście ELISA. Immobilizowany rekombinowany nukleokapsyd SARS-COV-2 w stężeniu 2 μg/ml (100 μl/basenik) może wiązać przeciwciało anty-nukleokapsydowe w zakresie liniowym 0,12-1,64 ng/ml. Mierzone przez jego zdolność wiązania w funkcjonalnym teście ELISA. Immobilizowane rekombinowane białko otoczki SARS-CoV-2 w stężeniu 2 μg/ml (100 μl/basenik) może wiązać rekombinowane białko nukleokapsydu SARS-CoV-2, EC50 rekombinowanego białka nukleokapsydu SARS-CoV-2 wynosi 41,10 ng/ml.
Rekonstytucja
Dla białka liofilizowanego: Odtworzyć do stężenia 0,1-0,5 mg/ml w sterylnej wodzie destylowanej.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać liofilizowane białko w temperaturze od -20°C do -80°C przez długi czas. Po odtworzeniu roztwór białka jest stabilny w temperaturze -20°C przez 3 miesiące, w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. Ten produkt jest stabilny w temperaturze ≤ -70°C przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Aby zapewnić optymalne przechowywanie, po odwirowaniu należy podzielić roztwór na mniejsze porcje i przechowywać w zalecanej temperaturze.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Przedstawione dane są dostępnymi aktualnymi informacjami o produkcie i są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Produkty te nie zostały przetestowane ani zweryfikowane w żadnych dodatkowych zastosowaniach, typach próbek, w tym w zastosowaniach klinicznych. Warunki eksperymentalne muszą być określone empirycznie przez użytkownika. Nasza gwarancja na przeciwciała obejmuje wyłącznie przetestowane zastosowania określone w niniejszym dokumencie oraz warunki przedstawione w naszych informacjach o produkcie i nie obejmuje publikacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)