SAB5700593
Rekombinowane białko 2019-nCoV Spike S1 ze znacznikiem His i Avi
Synonim(y):
Białko S1, Białko nowego koronawirusa s1, Białko szczytowe S1, Podjednostka1 glikoproteiny S, Podjednostka1 glikoproteiny kolców
Wybierz wielkość
1890,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1890,00 zł
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
Próba
>95% (HPLC)
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
zanieczyszczenia
<1.0 EU/μg protein (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
SARS virus ... S(43740568)
Opis ogólny
Rekombinowane białko SARS-COV-2 (2019-nCoV) Spike S1 jest wytwarzane przez system ekspresji komórek HEK293. Docelowe białko jest wyrażane z sekwencją (Gln14-Arg683) SARS-COV-2(2019-nCoV) Spike S1 (przystąpienie #YP_009724390.1) połączoną ze znacznikiem 6XHis i Avi na C-końcu.
Działania biochem./fizjol.
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Przedstawione dane są dostępnymi aktualnymi informacjami o produkcie i są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Produkty te nie zostały przetestowane ani zweryfikowane w żadnych dodatkowych zastosowaniach, typach próbek, w tym w zastosowaniach klinicznych. Warunki eksperymentalne muszą być określone empirycznie przez użytkownika. Nasza gwarancja na przeciwciała obejmuje wyłącznie przetestowane zastosowania określone w niniejszym dokumencie oraz warunki przedstawione w naszych informacjach o produkcie i nie obejmuje publikacji.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)