Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Conjugate:
His
Species reactivity:
SARS coronavirus
Application:
ELISA, lateral flow assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
His
Quality Segment
assay
95%
form
frozen liquid
mol wt
~134 kDa
purified by
chromatography
species reactivity
SARS coronavirus
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.2 mg/mL protein
technique(s)
ELISA: suitable, lateral flow assay: suitable
storage temp.
−70°C
General description
Ta ektodomena glikoproteiny Spike (kolce składające się z wielu domen S1 i S2) koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) ulega ekspresji w komórkach owadzich. Składa się z całego antygenu kolca. Konstrukt ten zawiera epitopy dla przeciwciał neutralizujących i dodatkowe epitopy, które mogą poprawić wrażliwość. Może to być ważne w przypadku wykrywania przeciwciał dla wariantów budzących obawy, ponieważ charakterystyczne mutacje różnych wariantów budzących obawy są umiejscowione głównie w białku Spike.
Rekombinowane białko chimeryczne SARS-CoV2-Spike S1-S2, S9994 jest zalecane do wykrywania IgG. Do wykrywania IgM zalecana jest mieszanina białek nukleokapsydu i kolca.
Rekombinowane białko chimeryczne SARS-CoV2-Spike S1-S2, S9994 jest zalecane do wykrywania IgG. Do wykrywania IgM zalecana jest mieszanina białek nukleokapsydu i kolca.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?