Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5600233
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys18) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM166, purified immunoglobulin
Synonim(y):
H3K18ac, Histon H3 (acetyl K18)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM166, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
vertebrates
metody
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1—10 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys18)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z histonem H3 acetylowanym przy lizynie 18 (K18ac). Brak reaktywności krzyżowej z innymi acetylowanymi lizynami w histonie H3.
Immunogen
Acetylo-peptyd odpowiadający acetylo-histonie H3 (Lys18)
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanhua Zhao et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 81(1), 298-298 (2024-07-12)
In spite of its essential role in culture media, the precise influence of lactate on early mouse embryonic development remains elusive. Previous studies have implicated lactate accumulation in medium affecting histone acetylation. Recent research has underscored lactate-derived histone lactylation as