Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700273
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LPLwytwarzane u królika
Synonim(y):
HDLCQ11, LIPD, LPL
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
6.12 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LPL(4023)
Opis ogólny
LPL koduje lipazę lipoproteinową, która ulega ekspresji w sercu, mięśniach i tkance tłuszczowej. LPL funkcjonuje jako homodimer i pełni podwójną funkcję hydrolazy triglicerydów oraz ligandu/czynnika łączącego dla wychwytu lipoprotein za pośrednictwem receptora. Ciężkie mutacje powodujące niedobór LPL skutkują hiperlipoproteinemią typu I, podczas gdy mniej ekstremalne mutacje LPL są związane z wieloma zaburzeniami metabolizmu lipoprotein.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 124-475 ludzkiej LPL (NP_000228.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)