SAB5600232
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys9) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM161, purified immunoglobulin
Synonim(y):
H3K9ac, Histone H3 (acetyl K9)
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM161, monoclonal
recombinant monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
vertebrates
metody
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1—1 μg/mL
multiplexing: 0.05-0.5 μg/mL
western blot: 0.25— 1 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys9)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2