Kluczowe dokumenty
SAB5500174
Sigma-Aldrich
Anti-S6 Ribosomal Protein (phospho S240/244) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP45, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP45, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chicken, mouse, bovine, frog, pig, dog, rat, rabbit
metody
immunohistochemistry: 1:50
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer240/pSer244)
informacje o genach
human ... RPS6(6194)
Opis ogólny
40S rybosomalne białko S6 (znane również jako RPS6) jest ~31 kDa substratem kinazy p70 S6 (p70S6K) i głównym składnikiem maszynerii translacyjnej zaangażowanej w syntezę białek, wzrost komórek, proliferację i metabolizm. RPS6 ulega fosforylacji na wielu serynach w regionie końca karboksylowego w kolejności 236→235→240→244→247, ze względu na położenie tych reszt aminokwasowych na alfa-helisie. Hiperfosforylacja RPS6 stymuluje syntezę białek, która pośredniczy w postępie cyklu komórkowego.
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z regionu ludzkiego rybosomu S6, który zawiera fosforylowane seryny 240 i 244.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)