Kluczowe dokumenty
SAB5500115
Sigma-Aldrich
Anti-Glypican-3 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP86, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP86, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPC3(2719)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glypican-3 (GPC3) to proteoglikan na powierzchni komórek, który zawiera siarczan heparanu. Może być zaangażowany w tłumienie/modulację wzrostu w tkankach i narządach głównie mezodermalnych. Zmiana ekspresji GPC3 jest związana z kilkoma nowotworami złośliwymi, takimi jak rak wątrobowokomórkowy (HCC). To przeciwciało może być stosowane do wykrywania GPC3 zarówno w prawidłowych, jak i nowotworowych typach tkanek. Przeciwciało to nie powinno być stosowane do różnicowania raka wątrobowokomórkowego (HCC) od prawidłowej wątroby lub innych rodzajów chorób wątroby.
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z C-końca ludzkiego białka glypican-3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)