Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA020108
Sigma-Aldrich
Anti-PAEP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GD, Anti-Glycodelin, Anti-PAEG, Anti-PEG, Anti-PP14, Anti-Placental protein 14, Anti-Pregnancy-associated endometrial alpha-2 globulin, Anti-Progesterone-associated endometrial protein
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
NYTVANEATLLDTDYDNFLFLCLQDTTTPIQSMMCQYLARVLVEDDEIMQGFIRAFRPLPRHLWYLLDLKQME
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAEP(5047)
Opis ogólny
Białko endometrium związane z progesteronem (PAEP) jest glikoproteiną należącą do rodziny lipokalin. Występuje w czterech izoformach i posiada charakterystyczny fałd lipokaliny.
PAEP jest glikoproteiną, która jest syntetyzowana w wydzielniczym i decydującym endometrium u kobiet. Białko to jest również wydzielane przez nabłonek pęcherzyków nasiennych u mężczyzn. Gen PAEP znajduje się na ludzkim chromosomie 9q34.3.
Immunogen
Glycodelin Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko endometrium związane z progesteronem (PAEP) działa jako środek immunosupresyjny. Bierze udział w reprodukcji i ulega ekspresji w raku endometrium.
Obniżona regulacja genu PAEP jest związana ze zwiększoną aktywacją układu odpornościowego matki, co może prowadzić do poronienia w pierwszym trymestrze ciąży. Nadekspresję genu PAEP obserwuje się w raku jajnika i piersi. PAEP jest również obserwowany w komórkach raka płuc i czerniaka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75226
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miriam Lenhard et al.
BMC cancer, 13, 616-616 (2014-01-01)
Knowledge on immunosuppressive factors in the pathogenesis of endometrial cancer is scarce. The aim of this study was to assess Glycodelin (Gd) and its immunosuppressive isoform Glycodelin A (GdA) in endometrial cancer tissue and to analyze its impact on clinical
M Kämäräinen et al.
Blood, 84(2), 467-473 (1994-07-15)
Progesterone-associated endometrial protein (PAEP/PP14) is a 28-kD glycoprotein with sequence homology to beta-lactoglobulins containing a retinol-binding motif. PAEP/PP14 is present at nanomolar concentrations in human serum. It is produced by secretory and decidualized endometrium in women and by seminal vesicle
Marc A Schneider et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(15), 3529-3540 (2015-04-23)
In recent years, immune therapeutic strategies against non-small cell lung cancer (NSCLC) based on tissue-derived biomarkers, for example PD1/PD-L1 (CD274), have evolved as novel and promising treatment options. However, the crosstalk between tumor and immune cells is poorly understood. Glycodelin
André Schiefner et al.
The Biochemical journal, 466(1), 95-104 (2014-11-26)
Human glycodelin (Gd) is an abundant glycoprotein from the lipocalin family and is involved in crucial biological processes such as reproduction and immune reaction. In females and males, Gd is found in four distinct glycoforms-A, C, F and S-that arise
Tine Cuppens et al.
International journal of cancer, 142(6), 1230-1243 (2017-10-25)
Uterine leiomyosarcomas (uLMS) are rare, aggressive malignancies for which limited treatment options are available. To gain novel molecular insights into uLMS and identify potential novel therapeutic targets, we characterized 84 uLMS samples for genome-wide somatic copy number alterations, mutations, gene