SAB5200278
Monoklonalna anty-Vglut2- Atto 488
clone S29-29, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-DNPI,, Anty-SLC17A6, Anty-różnicowaniezwiązane z BNPI
Wybierz wielkość
2760,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2760,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Atto 488 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S29-29, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Slc17a6(84487)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)