Kluczowe dokumenty
SYNC368030
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 73.0 mm, L 305 mm
Synonim(y):
Synthware C368030, szklana kolumna chromatograficzna
Wybierz wielkość
1 EA
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C368030
śr. wewn.
73.0 mm
Długość
305 mm
przydatność
suitable for chromatography
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ze wzmocnioną górną częścią. Wszystkie kolumny Synthware mają ciężkie ściany zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)