Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5200025
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCN2 antibody produced in mouse
clone S71-37, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti- brain cyclic nucleotide gated channel 2, Anti-BCNG2, Anti-HAC1, Anti-HCN2, S71-37
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S71-37, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 95 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Wykrywa ~95 kDa. Brak reaktywności krzyżowej z HCN1
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 761-863 szczurzego HCN2, numer akcesyjny Q9JKA9
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w PBS, pH 7,4, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Job Baffin Kola et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 28(11) (2023-06-10)
Although hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated 2 channels (HCN2) are expressed in multiple cell types in the gut, the role of HCN2 in intestinal motility is poorly understood. HCN2 is down-regulated in intestinal smooth muscle in a rodent model of ileus.