Kluczowe dokumenty
SAB3501204
Sigma-Aldrich
Anti-Avian Influenza Hemagglutinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
influenza A virus (avian)
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko hemaglutyninie ptasiej grypy: Wirus grypy typu A stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, zabijając ponad 30 000 osób rocznie w USA. Nowe szczepy wirusa grypy spowodowane dryfem genetycznym i rekombinacją wirusa pojawiają się okresowo, na które ludzie mają niewielką lub żadną odporność, co prowadzi do niszczycielskich pandemii. Wirus grypy typu A może występować u różnych zwierząt; jednak to u ptaków można znaleźć wszystkie podtypy. Podtypy te są klasyfikowane na podstawie kombinacji podtypów hemaglutyniny (HA) i neuraminidazy (NA) glikoprotein płaszcza wirusa. W 1997 r. wirus ptasiej grypy H5N1 został uznany za przyczynę śmierci u 6 z 18 zakażonych pacjentów w Hongkongu. Istniały pewne dowody na rozprzestrzenianie się tego wirusa między ludźmi, ale uważa się, że skuteczność przenoszenia była dość niska. HA wchodzi w interakcje z białkami powierzchniowymi komórek zawierającymi oligosacharydy z końcowymi resztami sialylowymi. Wirus wyizolowany od człowieka zakażonego szczepem H5N1 w 1997 roku mógł wiązać się z oligosacharydami pochodzącymi zarówno od ludzi, jak i ptaków, co wskazuje na jego zdolność do przeskakiwania gatunków.
Immunogen
Przeciwciało hemaglutyniny ptasiej grypy zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu 14 aminokwasom w środku białka hemaglutyniny ptasiej grypy. Podjęto wysiłki, aby wykorzystać stosunkowo konserwowane regiony sekwencji wirusowej jako antygen. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 320-370 hemaglutyniny ptasiej grypy.
Zastosowanie
Przeciwciało hemaglutyniny ptasiej grypy może być stosowane do wykrywania białka hemaglutyniny ptasiej grypy ze szczepu H5N1 ptasiej grypy A w teście ELISA. Wykrywa 10 ng wolnego peptydu w stężeniu 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)