Merck
SAB4701064
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD8 antibody produced in mouse
clone LT8
Synonim(y):
LEU2, p32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LT8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
P01732
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8A(925)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody LT8 recognizes CD8, a cell surface glycoprotein found on most cytotoxic T lymphocytes that mediates efficient cell-cell interactions within the immune system. This antibody blocks Leu2 binding.
Immunogen
human blood lymphocytes
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.