Kluczowe dokumenty
MABF2166
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Chlamydial MOMP, klon L21-10
clone L21-10, from mouse
Synonim(y):
Główne białko błonowe Chlamydia
Wybierz wielkość
25 μG
699,00 zł
100 μG
1780,00 zł
699,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
699,00 zł
100 μG
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
699,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
L21-10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
Chlamydia, bacteria
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aλ
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Chlamydia trachomatis to Gram-ujemna bakteria, która jest odpowiedzialna za choroby przenoszone drogą płciową, prowadzące do zapalenia narządów miednicy mniejszej, ciąży pozamacicznej, niepłodności oraz ognisk ślepoty związanej z jaglicą i chłoniakiem wenerycznym (LGV). Chlamydia trachomatis składa się z osiemnastu różnych wariantów serologicznych (serotypów), które obejmują kilka podwariantów. Są one identyfikowane na podstawie reaktywności serologicznej epitopów na ich błonie zewnętrznej. Wewnątrzkomórkowo chlamydia replikuje się w wakuoli. Infekcja chlamydiami jest inicjowana przez ekspresję wczesnych produktów genowych chlamydii, które izolują inkluzję od szlaku endocytarno-lizosomalnego i sprawiają, że staje się ona fuzogenna z pęcherzykami egzocytarnymi zawierającymi sfingomielinę. Ta zmiana w interakcji pęcherzykowej umożliwia dostarczenie wakuoli do regionu peri-Golgi komórki gospodarza. Antygeny wszystkich członków rodzaju Chlamydia wykazują oporność na ciepło i wrażliwość na utlenianie przez nadjodan sodu. Klon L21-10 specyficznie wykrywa główne białko błony zewnętrznej (MOMP) z rodzaju Chlamydia. Wykazuje silną reaktywność z serotypami Chlamydia D i L3 oraz słabą reaktywność z serotypami Ba, E, G, L1 i L2. MOMP, cząsteczka bogata w cysteinę, odgrywa istotną rolę w utrzymaniu strukturalnych i funkcjonalnych właściwości zewnętrznej błony chlamydii. Zawiera determinanty, które nadają białku właściwości antygenowe typu, podgatunku i gatunku. (Ref.: Zhang, YX et al., (1987). J. Immunol. 138(2); 575-581).
Specyficzność
Klon L21-10 specyficznie wykrywa białko błony zewnętrznej z rodzaju Chlamydia. Wykazuje silną reaktywność z serotypami D i L3 oraz słabą reaktywność z serotypami Ba, E, G, L1 i L2.
Immunogen
Formalina zabiła Chlamydia trachomatis (L2/LGV-434).
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipiated Chlamydial MOMP in Immunoprecipitation applications (Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Chlamydial MOMP w zastosowaniach immunofluorescencji (Weber, M.M., et. al. (2017). Cell Rep. 19(7):1406-1417; Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Chlamydial MOMP w zastosowaniach Western Blotting (Baehr, W., et. al. (1988). Proc Natl Acad Sci USA. 85(11):4000-4; Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła Chlamydial MOMP w zastosowaniach Dot Blot (Zhang, Y.X., et. al. (1987). J Immunol. 138(2):575-81).
Anti-Chlamydial MOMP, klon L21-10, nr kat. MABF2166, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa główne białko błony zewnętrznej (MOMP) chlamydii i zostało przetestowane do stosowania w dot blot, immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
Evaluated by Western Blotting in lysates from HeLa cells infected with Chlamydia trachomatis serovar L2 (LGV 434 L2) .
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected chlamydial Chlamydial MOMP in lysates from HeLa cells infected with Chlamydia trachomatis serovar L2 (LGV 434 L2) .
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~43 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.