SAB4700088
Monoclonal Anti-CD8-PE antibody produced in mouse
clone MEM-31, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-31, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8(925)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2