C1805
Anti-CD4 antibody, Mouse monoclonal
clone Q4120, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CD4 antibody, Mouse monoclonal
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Q4120, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD4(920)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie