Merck
SAB4700969
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-beta Endorphin antibody produced in mouse
clone B31.15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
B31.15, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 10 μg/mL
nr dostępu
NM_000939.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Pomc(5443)
Opis ogólny
The antibody B31.15 reacts with human beta Endorphin, an endogenous opiate derived from ACTH gene. ACTH (Corticotropin; human 39 aa) is synthesized by the anterior pituitary gland and stimulates the adrenal cortex; 6 hormones are derived from one ACTH gene: ACTH, lipotropin, alpha-MSH, beta-MSH, endorphin, and one other.
Immunogen
Human beta Endorphin (full length native protein).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.