Przejdź do
E1142
β-Endorphin rat
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
β-Lipotropin 61-91
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C157H254N42O44S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3466.02
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
3950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc4ccc(O)cc4)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C157H254N42O44S/c1-18-84(11)125(152(237)183-100(45-30-35-62-162)135(220)186-111(72-118(167)209)146(231)192-123(82(7)8)150(235)189-109(70-93-73-168-79-172-93)144(229)179-97(42-27-32-59-159)133(218)176-96(41-26-31-58-158)132(217)171-76-121(212)174-104(157(242)243)52-55-116(165)207)195-153(238)126(85(12)19-2)194-130(215)86(13)173-140(225)110(71-117(166)208)185-134(219)98(43-28-33-60-160)178-143(228)108(69-91-39-24-21-25-40-91)184-141(226)105(65-80(3)4)188-154(239)128(88(15)203)197-151(236)124(83(9)10)193-145(230)106(66-81(5)6)187-149(234)114-46-36-63-199(114)156(241)129(89(16)204)198-138(223)101(51-54-115(164)206)180-147(232)112(77-200)190-136(221)99(44-29-34-61-161)177-137(222)102(53-56-122(213)214)181-148(233)113(78-201)191-155(240)127(87(14)202)196-139(224)103(57-64-244-17)182-142(227)107(68-90-37-22-20-23-38-90)175-120(211)75-169-119(210)74-170-131(216)95(163)67-92-47-49-94(205)50-48-92/h20-25,37-40,47-50,73,79-89,95-114,123-129,200-205H,18-19,26-36,41-46,51-72,74-78,158-163H2,1-17H3,(H2,164,206)(H2,165,207)(H2,166,208)(H2,167,209)(H,168,172)(H,169,210)(H,170,216)(H,171,217)(H,173,225)(H,174,212)(H,175,211)(H,176,218)(H,177,222)(H,178,228)(H,179,229)(H,180,232)(H,181,233)(H,182,227)(H,183,237)(H,184,226)(H,185,219)(H,186,220)(H,187,234)(H,188,239)(H,189,235)(H,190,221)(H,191,240)(H,192,231)(H,193,230)(H,194,215)(H,195,238)(H,196,224)(H,197,236)(H,198,223)(H,213,214)(H,242,243)/t84-,85-,86-,87+,88+,89+,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-/m0/s1
InChI key
KSZMZNRVPCEDEO-KFHPFRHLSA-N
Gene Information
rat ... Pomc(24664)
Biochem/physiol Actions
Potent endogenous opioid protein that is derived from propiomelanocortin, a protein found in the brain, anterior pituitary, skin, immune system, and other peripheral sites. It is released in response to painful stimuli and has potent antinociceptive activity that is mediated through its action on μ receptors in brain and by μ and κ receptors in the spinal cord.
Potent endogenous opioid protein; released in response to painful stimuli and has potent antinociceptive activity.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E6261M2910A7075
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
UniProt accession no.
P01194
UniProt accession no.
P01189
UniProt accession no.
O08725, P01189
UniProt accession no.
P01194
Gene Information
rat ... Pomc(24664)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
rat ... Ghsr(84022)
Gene Information
rat ... Pomc(24664)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)